Learn More
Corning™ Kunststoff-Mikrozentrifugenröhrchen mit geringen Bindungseigenschaften
Die spezielle Polymer-Verbundtechnologie verringert die Protein- und Nukleinsäurebindung und führt so zu einer besseren Probenrückgewinnung. Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes™ widerstehen Kräften bis 17,000 x g.
Marke: Corning™ 3206
43.61 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verfügen über eine gebundene Polymertechnologie, die die Protein- und Nukleinsäurebindung reduziert und so eine bessere Probenrückgewinnung ermöglicht. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen™ aus Kunststoff mit geringer Bindungsaffinität halten Kräften bis 17,000 x g stand.
- Langlebige Konstruktion aus naturfarbenem (ungefärbtem) Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht steril, autoklavierbar
- Die Graduierung an der Außenseite und die mattierte Beschriftungsfläche erleichtern das Abmessen und Bestimmen der Proben
- Der flache Verschluss lässt sich gut kennzeichnen
- Die positive Dichtung ermöglicht ein wiederholtes Öffnen und Schließen
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
500/Packung | |
Ja | |
Konisch | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
RNase-/DNase-frei | |
Polypropylen | |
0.65 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Schnappverschluss | |
17000 xG |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30