Learn More
Corning™ Kunststoff-Mikrozentrifugenröhrchen mit geringen Bindungseigenschaften
Die spezielle Polymer-Verbundtechnologie verringert die Protein- und Nukleinsäurebindung und führt so zu einer besseren Probenrückgewinnung. Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes™ widerstehen Kräften bis 17,000 x g.
38.55 CHF - 47.74 CHF
Spezifikation
Art der Kappe | Schnappverschluss |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
Verschlussfarbe | Naturfarben |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10296091
|
Corning™
3206 |
0.65 ml |
47.74 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10574391
|
Corning™
3207 |
1.7 ml |
38.55 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verfügen über eine gebundene Polymertechnologie, die die Protein- und Nukleinsäurebindung reduziert und so eine bessere Probenrückgewinnung ermöglicht. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen™ aus Kunststoff mit geringer Bindungsaffinität halten Kräften bis 17,000 x g stand.
- Langlebige Konstruktion aus naturfarbenem (ungefärbtem) Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht steril, autoklavierbar
- Die Graduierung an der Außenseite und die mattierte Beschriftungsfläche erleichtern das Abmessen und Bestimmen der Proben
- Der flache Verschluss lässt sich gut kennzeichnen
- Die positive Dichtung ermöglicht ein wiederholtes Öffnen und Schließen
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Ja | |
Konisch | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
RNase-/DNase-frei | |
Polypropylen | |
Naturfarben | |
Unsteril | |
Schnappverschluss | |
17000 xG |