Learn More
MP Biomedicals™ Gebrauchsfertig 5 % 7X™ Lösungen
Eine 1 Gallone gebrauchsfertiger 5 %-Lösung von 7X mit einer Handpumpe für die bequeme Abgabe
Marke: MP Biomedicals™ 097668193
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Laborartikel aus Glas und Kunststoff
- Enthalten leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung, um Ablagerungen zu verhindern, die Geräte oder kritische experimentelle Arbeiten beschädigen könnten, und sie werden keine empfindlichen Glaswaren oder Laborartikel aus Kunststoff ätzen
- Die umweltfreundliche, phosphatfreie ES-Formulierung ist bei jeder Konzentration vollständig wasserlöslich und entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren.
Spezifikation
Flüssig | |
15°bis 30 °C | |
Für Glas, Kunststoff, Tischgeräte und Schläuche |
7X | |
ES 7X; 1 gal. | |
1 gal. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Gebrauchsfertig 5 % 7X™ Lösungen > ES 7X; 1 gal.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur