Learn More
Corning™ Lambda Plus 8- und 12-Kanal-Pipettierer
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
Marke: Corning™ 4085
549.20 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
- Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
- Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
- Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
- Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
- Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Bestellinformation
Zubehörständer und Gestell separat erhältlich (Kat. Nr. 07-201-790 und -789).
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
± 4 bis ± 1.6 % | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Unsteril | |
5 bis 50 μl | |
3 Jahre |
CE | |
Universal-Pipettenspitze | |
Lambda™ Plus | |
Pipette | |
Ja |