Learn More
Corning™ Lambda Plus 8- und 12-Kanal-Pipettierer
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
541.17 CHF - 613.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit | Universal-Pipettenspitze |
Produktlinie | Lambda™ Plus |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333625
![]() |
Corning™
4080 |
1 bis 10 μl | 8 |
541.17 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353625
![]() |
Corning™
4082 |
20 bis 200 μl | 8 |
541.17 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343625
![]() |
Corning™
4081 |
5 bis 50 μl | 8 |
541.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363625
![]() |
Corning™
4083 |
50 bis 300 μl | 8 |
541.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373625
![]() |
Corning™
4084 |
1 bis 10 μl | 12 |
578.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383625
![]() |
Corning™
4085 |
5 bis 50 μl | 12 |
578.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303635
![]() |
Corning™
4087 |
50 bis 300 μl | 12 |
578.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393625
![]() |
Corning™
4086 |
20 bis 200 μl | 12 |
613.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
- Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
- Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
- Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
- Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
- Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Bestellinformation
Zubehörständer und Gestell separat erhältlich (Kat. Nr. 07-201-790 und -789).
Warranty
3 Jahre
Spezifikation
CE | |
Universal-Pipettenspitze | |
Unsteril | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Lambda™ Plus | |
Pipette | |
3 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lambda Plus 8- und 12-Kanal-Pipettierer