Learn More
Zeiss™ Axioscope 5 Standmikroskop
Flexibles Standmikroskop, ideal für biomedizinische Routine und Forschung.Konfigurierbar für die klinische Umgebung.Das System ist für die Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie mit einem Fototubus konfiguriert.
Marke:  Zeiss™ 490040-0051-000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17382810
  • 32630.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4-Kanal-Fluoreszenz – 385 nm, 470 nm, 565 nm, 625 nm
EC-Plan – Neofluar
Durchlicht-Hellfeld und LED-Epifluoreszenz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Zeiss™ Axioscope 5 Standmikroskop > 4-Kanal-Fluoreszenz - 385 nm, 470 nm, 565 nm, 625 nm EC-Plan - Neofluar Objektivbereich