Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
169.57 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Skala Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Includes: Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10449521
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
430656
5 ml 92,1 mm
428.79 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10640122
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
430490
4 mL 70 mm
414.39 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10546243
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431386
2 ml 39,8 mm
169.57 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10167051
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
430492
5 mL 90,2 mm
437.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10534211
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
430491
4 mL 71,2 mm
428.79 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10398321
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
430487
1.2 ml 41,6 mm
342.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10418571
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Corning™
430488
2 ml 49 mm
342.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
10630122
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Corning™
430489
2 mL 47 mm
335.32 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Diese Fläschchen sind ein sicheres Gefäß zur Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben. Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Innengewinde
  • Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
  • Sterilisiert mit Gammastrahlung
  • Temperaturbeständig bis -196 °C
  • Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
Spécification
Spécification
Orange
Polypropylen
Ja
-196 °C
Ja
Polypropylen
Ja
Naturfarben
Steril
50
Intern
Ja
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis