Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Marke:  Corning™ 431386
161.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10546243
  • 169.57 CHF / 250 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Includes: Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fläschchen sind ein sicheres Gefäß zur Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben. Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Innengewinde
  • Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
  • Sterilisiert mit Gammastrahlung
  • Temperaturbeständig bis -196 °C
  • Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
12.8 mm
Steril
Ja
250
-196 °C
Rund, selbststehend
Ja
Kappe
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei
Naturfarben
Polypropylen
2 ml
Zuverlässige Abdichtung dank Silikondichtung; jede Packung mit Polyschaum-Rack mit 50 Positionen für problemlosen Transport
50
Intern
Ja
Polypropylen
39,8 mm
Ja
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer25724049 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/06/2025 Catalog Number431386
Chargennummer26624001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/05/2025 Catalog Number431386
Chargennummer26724001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/05/2025 Catalog Number431386
Chargennummer26824002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/05/2025 Catalog Number431386
Chargennummer26424001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number431386
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde > Orange; 2 ml; Ja; 250/Cs