Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Marke: Corning™ 430491
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Includes: Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Beschreibung
Diese Fläschchen sind ein sicheres Gefäß zur Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben. Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen.
- Innengewinde
- Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
- Sterilisiert mit Gammastrahlung
- Temperaturbeständig bis -196 °C
- Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
Spezifikation
Orange | |
12,7 mm | |
Steril | |
Ja | |
500 | |
-196 °C | |
Rund, selbststehend | |
Ja | |
Kappe | |
Nicht-pyrogenisch, RNase-/DNase-frei |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
4 mL | |
Silikondichtung | |
50 | |
Intern | |
Ja | |
Polypropylen | |
71,2 mm | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
34524002 | Qualitätsbescheinigung | 12/06/2025 | 430491 |
20824022 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | 430491 |
20924014 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 430491 |
16424049 | Qualitätsbescheinigung | 04/09/2024 | 430491 |
14824058 | Qualitätsbescheinigung | 13/08/2024 | 430491 |