Learn More
Corning™ Hybridisierungskammer
Zur Aufnahme von 25 x 75 mm-Microarray Objektträgern bei konstanter Luftfeuchtigkeit während der Hybridisierungsinkubationen
Marke:  Corning™ 2551
Artikelnummer. 10286621
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polycarbonat, nicht steril
  • O-Ring und Halteklammern sorgen dafür, dass die wiederverwendbare Kammer in Wasserbädern wasserdicht und in Hybridisierungsöfen luftdicht bleibt
  • Vertiefungen im Boden für 10 μl Wasser, um die optimale Luftfeuchtigkeit im Innenraum aufrechtzuerhalten
  • Der größerer Innenraum ermöglicht Hybridisierungen mit einzelnen Objektträgern und erlaubt es dem Anwender, zwei gegenüberliegende Arrays einzulegen und mit einem einzigen beschrifteten Target zu hybridisieren
  • Für die Verwendung von Deckgläsern mit hochgezogenen Kanten, die dicker oder höher sind als herkömmliche dünne Deckgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wells im Boden fassen 10 μl Wasser zur Beibehaltung der optimalen Innenluftfeuchte; tieferer Innenraum ermöglicht Hybridisierungen auf nur einem Objektträger sowie die gegenüberliegende Positionierung und Hybridisierung von zwei Arrays mit nur einem markierten Ziel.
Polycarbonat
Hybridisierungskammer
5 Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Hybridisierungskammer > Standardtiefe