Learn More
Invitrogen™ HybriWell™ Hybridization Sealing System, 40 mm x 21 mm chamber, 0.15 mm deep
Deckglas-Dichtungskombination, die Kammern bildet, optimiert für In-situ-Hybridisierungsarbeiten
Marke: Invitrogen™ H18210
Beschreibung
- Jede Einweg-Inkubationskammer schirmt den Mikroskopobjektträger sicher ab und bietet eine Kammer mit begrenztem Volumen für die Zugabe von Reagenzien
- Lösungen können einfach über Dual-Access-Anschlüsse hinzugefügt werden, ohne die Probe zu stören
- Hydrophobe Deckgläser sind nukleasefrei und können keine Sonden fangen oder binden, wodurch eine gleichmäßige Verteilung des Reagenz über die Probe ermöglicht wird
- Enthält ein Schnellverschlusswerkzeug zum Sichern der hydrophoben Abdeckung am Mikroskopobjektträger sowie Laschen für die nuklease-freie Klebedichtung, die die Zugangsöffnungen abdecken
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, chromogene In-situ-Hybridisierung, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, In-situ-Hybridisierung (ISH)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Hybridisierungsdichtungssystem | |
0,15 mm | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur |
HybriWell™ | |
40 x 21 mm | |
1 set |