Learn More
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: EVA-Sammelbeutel
Entspricht den Anforderungen gemäß FDA 510K für medizinische Geräte
64.50 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Material | EVA |
---|---|
Sterilität | Sterile, Irradiated |
Anzahl pro Karton | Je 1 |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anschlussdetail | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anschlussdetail | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17263574
|
Corning™
91-200-39 |
20 l | MPC-Stecker und -Verbindungsstück; 0,25 Zoll-Anschluss direkt mit Beutel; Ventil und Luer-Buchse |
75.60 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15316391
|
Corning™
91-200-05 |
5 l | MPC-Stecker; Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche verbunden |
86.49 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17253574
|
Corning™
91-200-36 |
10 l | MPC-Stecker, MPC-Verbindungsstück mit 0,25 Zoll-Anschluss direkt mit Beutel, Ventil und Luer-Buchse |
72.15 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17233574
|
Corning™
91-200-02 |
2 l | MPC-Stecker; Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche verbunden |
74.80 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17243574
|
Corning™
91-200-20 |
20 l | Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche angeschlossen; 2 Gleitklemmen pro Schlauch; 0,25 Zoll Schlauchbeutelanschluss |
104.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17223574
|
Corning™
91-200-01 |
1 l | MPC-Verbindungsstück; Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche verbunden |
64.50 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15374675
|
Corning™
91-200-10 |
10 l | MPC-Stecker; Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche verbunden |
89.62 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Unübertroffene Qualität für die biopharmazeutische Industrie. Die Beutel sind eine sinnvolle, praktische und kostengünstige Alternative zu festwandigen Behältern.
- Hängende Ausführung für mehr Funktionalität
- MPC-Stecker sowie männlicher und weiblicher Luer-Anschluss sind mit dem Beutel durch einen chemisch beständigen, heißsiegelfähigen Schlauch verbunden
- EVA ist ein Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat und für seine außergewöhnliche Flexibilität und Haltbarkeit bekannt
Biopharmazeutisches Produkt
Bestellinformation
Die gesamte Bandbreite an Beutelarten umfasst: Behälter für Probengewinnung (Ausführungen mit Anschluss unten und an der Vorderseite); Tankeinsätze (2D und 3D); Kryokonservierungsbeutel; Zellexpansionsbeutel; Beutel für HYPERStack™ Gefäße; und Rocker Zellkulturbeutel. Beutel für die Probengewinnung, Behälter für Probengewinnung und Medienbeutel werden jeweils einzeln verkauft.
Spezifikation
EVA | |
Sterile, Irradiated | |
Je 1 | |
1/Packung |