Learn More
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: EVA-Sammelbeutel
Entspricht den Anforderungen gemäß FDA 510K für medizinische Geräte
Marke:  Corning™ 91-200-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17243574
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2025
Beschreibung
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
Bestellinformation
Die gesamte Bandbreite an Beutelarten umfasst: Behälter für Probengewinnung (Ausführungen mit Anschluss unten und an der Vorderseite); Tankeinsätze (2D und 3D); Kryokonservierungsbeutel; Zellexpansionsbeutel; Beutel für HYPERStack™ Gefäße; und Rocker Zellkulturbeutel. Beutel für die Probengewinnung, Behälter für Probengewinnung und Medienbeutel werden jeweils einzeln verkauft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 l
Sterile, Irradiated
1/Packung
EVA
Je 1
Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche angeschlossen; 2 Gleitklemmen pro Schlauch; 0,25 Zoll Schlauchbeutelanschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: EVA-Sammelbeutel > EVA; 20 l