Learn More
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: EVA-Sammelbeutel
Entspricht den Anforderungen gemäß FDA 510K für medizinische Geräte
Marke:  Corning™ 91-200-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15316391
  • 86.49 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Unübertroffene Qualität für die biopharmazeutische Industrie. Die Beutel sind eine sinnvolle, praktische und kostengünstige Alternative zu festwandigen Behältern.
  • Hängende Ausführung für mehr Funktionalität
  • MPC-Stecker sowie männlicher und weiblicher Luer-Anschluss sind mit dem Beutel durch einen chemisch beständigen, heißsiegelfähigen Schlauch verbunden
  • EVA ist ein Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat und für seine außergewöhnliche Flexibilität und Haltbarkeit bekannt
Biopharmazeutisches Produkt
Bestellinformation
Die gesamte Bandbreite an Beutelarten umfasst: Behälter für Probengewinnung (Ausführungen mit Anschluss unten und an der Vorderseite); Tankeinsätze (2D und 3D); Kryokonservierungsbeutel; Zellexpansionsbeutel; Beutel für HYPERStack™ Gefäße; und Rocker Zellkulturbeutel. Beutel für die Probengewinnung, Behälter für Probengewinnung und Medienbeutel werden jeweils einzeln verkauft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 l
Sterile, Irradiated
1/Packung
EVA
Je 1
MPC-Stecker; Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche verbunden
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: EVA-Sammelbeutel > Sammelbeutel; MPC-Stecker und Luer-Stecker und -Buchse;5 L