Learn More
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Nicht sterile Röhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas.
110.28 CHF - 430.90 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Form | Zylindrisch |
Bodenform | Konisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduations | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduations | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10130213
|
Corning™
99502-15 |
15 ml |
116.01 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10536493
|
Corning™
99502-5 |
5 ml |
110.28 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10643004
![]() |
Corning™
99502-10 |
10 ml |
110.92 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323865
![]() |
Corning™
99502-50 |
50 ml |
430.90 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Konisch | |
Nein | |
3000 × g |
Borosilikatglas | |
Zylindrisch | |
Nicht enthalten | |
Zentrifugenröhrchen |