Learn More
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel
Sammelbeutel mit drei Anschlüssen für biopharmazeutische Anwendungen
52.95 CHF - 338.00 CHF
Spezifikation
Schlauchstil | Heißsiegelfähige, flexible Schläuche |
---|---|
Anzahl pro Karton | Je 1 |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Menge | Jeweils |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Filmbeschreibung | Anschlussdetail | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Filmbeschreibung | Anschlussdetail | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17283574
|
Corning™
91-200-42 |
1 l | EVA | MPC-Verbindungsstück mit 0,25 Zoll-Anschluss, MPC-Kappe, MPC-Buchse mit 0,25 Zoll-Anschluss, MPC-Stecker, Bruch an Injektionsstelle |
54.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17273574
|
Corning™
91-200-41 |
0,5 l | EVA | MPC-Verbindungsstück mit 0,25 Zoll-Anschluss, MPC-Kappe, MPC-Buchse mit 0,25 Zoll-Anschluss, MPC-Stecker, Bruch an Injektionsstelle |
52.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16438983
|
Corning™
91-200-43 |
5 L | EVA | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16458983
|
Corning™
91-200-47 |
20 L | EVA | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16448983
|
Corning™
91-200-45 |
10 l | EVA | Anschluss 1–0.37 Zoll-Verbindungsstück, 12 L x 0.37 Innendurchmesser x 0.62 Zoll Außendurchmesser, chemisch beständig, hitzebeständige flexible Schläuche, Anschluss 2 – MPC-Außenverbindungsstück mit 0.37 Zoll-Anschluss, MPC-Innenkappe, Anschluss – 3 MCP-Innenverbindungsstück mit 0.37 Zoll-Anschluss, MPC-Außenstecker, bruchsicher i |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16468983
|
Corning™
91-200-48 |
50 L | EVA | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
151.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17213584
|
Corning™
91-200-82 |
100 l | ULDPE | 60 l x 0,5 ID x 0,75 Zoll AD und 40 l x 0,12 ID x 0,25 Zoll AD chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, Luer-Buchse mit 0,15 Zoll-Anschluss, auswechselbares Ventil, nicht-atmungsaktive Luer-Kappe mit MPX-Buchse, MPX-Verbindungsstück mit 0,5 Zoll-Anschluss |
323.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17223584
|
Corning™
91-200-83 |
200 l | ULDPE | 60 l x 0,5 ID x 0,75 Zoll AD und 40 l x 0,12 ID x 0,25 Zoll AD chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, Luer-Buchse mit 0,15 Zoll-Anschluss, auswechselbares Ventil, nicht-atmungsaktive Luer-Kappe mit MPX-Buchse, MPX-Verbindungsstück mit 0,5 Zoll-Anschluss |
338.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hängende Konfiguration für höhere Funktionalität
- EVA ist ein Copolymer von Ethylen und Vinylacetat
- In Größen von 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 100 l und 200 l erhältlich
91-200-42 und 91-200-41
- Aus Ethylvinylacetat (EVA)
- Bruch an Injektionsstelle
- MPC-Buchse mit 1/4 Zoll-Anschluss, MPC-Stecker
- MPC-Steckverbinder mit 1/4 Zoll-Anschluss, MPC-Kappe (Buchse)
- Aus Ethylvinylacetat (EVA)
- 3/8 Zoll-Verbindungsstück, 12 Zoll Länge 3/8 Zoll Innendurchm. x 5/8 Zoll Außendurchm., chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, MPC-Stecker mit 3/8 Zoll-Anschluss, MPC-Kappe (Buchse)
- 3/8 Zoll-Verbindungsstück, 12 Zoll Länge 3/8 Zoll Innendurchm. x 5/8 Zoll Außendurchm., chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, MPC-Buchse mit 3/8 Zoll-Anschluss, MPC-Stopfen (Stecker)
- Bruch an Injektionsstelle
- Aus kaschierter ULDPHE-Folie (Polyethylen extrem niedriger Dichte)
- Mit MPX-Kappe (Buchse) und MPX-Steckverbinder mit 1/2 Zoll-Anschluss
- 1-1/2 Zoll-Tri-clover mit 1/2 Zoll-Anschluss
- Luer (weiblich) mit 5/32 Zoll-Anschluss, auswechselbares Ventil, nicht atmungsaktive Luer-Kappe (weiblich)
- 60 Zoll Länge 1/2 Zoll Innendurchm. x 3/4 Zoll Außendurchm. und 40 Zoll Länge 1/8 Zoll Innendurchm. x 1/4 Zoll Außendurchm., chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
Spezifikation
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche | |
Je 1 | |
1/Packung | |
Jeweils |