Learn More
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel
Sammelbeutel mit drei Anschlüssen für biopharmazeutische Anwendungen
Marke: Corning™ 91-200-83
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
Spezifikation
200 l | |
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche | |
Je 1 | |
60 l x 0,5 ID x 0,75 Zoll AD und 40 l x 0,12 ID x 0,25 Zoll AD chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, Luer-Buchse mit 0,15 Zoll-Anschluss, auswechselbares Ventil, nicht-atmungsaktive Luer-Kappe mit MPX-Buchse, MPX-Verbindungsstück mit 0,5 Zoll-Anschluss |
Biopharmazeutische Anwendungen | |
ULDPE | |
1/Packung | |
Jeweils |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel > ULDPE; 200 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur