Learn More
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel
Sammelbeutel mit drei Anschlüssen für biopharmazeutische Anwendungen
Marke: Corning™ 91-200-43
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Spezifikation
5 L | |
EVA | |
1/Pk. | |
Jeweils |
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche | |
Je 1 | |
Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Cellgro™ Sammelbeutel > EVA; 5 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur