Learn More
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, blanko
Kombinieren Sie diese leeren Verschlüsse mit Ihren eigenen kundenspezifischen Etiketten.
Marke: Brady™ 265399
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- 6 Vorhängeschlösser können angebracht werden
Spezifikation
Blanker Sicherheits-Verriegelungshaspen | |
Rot | |
4,7 mm | |
Für blanke Sicherheits-Verriegelungshaspen | |
5/Packung | |
76,2 mm |
265399 | |
Aluminium | |
8 mm | |
184,1 mm | |
−30 °C bis +175 °C |