Learn More
Thermo Scientific™ Modification Solution II
Unmethylierte Cytosine deanimieren und in Uracile umwandeln. Thermo Scientific™ EpiJET™ Modifikationslösung II ist Bestandteil des EpiJET™ Bisulfit-Umwandlungskits (K1461) und kann gesondert erworben werden, wenn zusätzlicher Puffer für mehr Reaktionen benötigt wird. Wird in 0,35 ml-Aliquoten geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ R2121
28.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13575150
  • 35.18 CHF / 0.35 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Only null left
Verfügbar ab: 30-06-2025
Add to basket
Description
Description
Das EpiJET Bisulfite Conversion Kit wurde für die einfache und zuverlässige Bisulfit-Umwandlung von DNA für die Methylierungsanalyse entwickelt. Das Kit integriert die thermische DNA-Denaturierung und die Bisulfit-Umwandlungsreaktionen in einem Schritt. Die nicht methylierten Zytosinen werden mit dem pulverförmigen Modifikationsreagenz, das mit den beiden Modifikationslösungen rekonstituiert wurde, deaminiert und in Uracils umgewandelt. Dieser Schritt kann nach einem langen oder kurzen Protokoll durchgeführt werden, je nach Downstream-Prozess. Die konvertierte DNA wird für die Entsulfonierung an eine Membran gebunden und anschließend aufgereinigt und eluiert. Die resultierende Elution der konvertierten DNA eignet sich für eine Reihe von Verfahren, die bei der Methylierungsstatusanalyse verwendet werden, einschließlich PCR, qPCR, COBRA und Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
0,35 ml
EpiJET
Flüssig
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Modification Solution II > Modifikationslösung II; 0,35 ml