Learn More
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
Die Behandlung mit einer speziellen geschützten Corning Technologie gewährleistet eine nicht ionische hydrophile Oberfläche (ähnlich wie Polyethylenoxid), die molekulare Interaktionen verhindert. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten mit nicht bindender Oberfläche (NBS™) eignen sich optimal zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays.
736.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10409331
![]() |
Corning™
3600 |
Weiß | Flacher Boden (F-Well) |
1300.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10261692
![]() |
Corning™
3641 |
Durchsichtig | Flacher Boden (F-Well) |
736.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10276091
![]() |
Corning™
3650 |
Schwarz | Flacher Boden (F-Well) |
1140.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10111822
![]() |
Corning™
3605 |
Weiß | Rund |
1002.23 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Nicht-bindend | |
100/Karton | |
100/Karton | |
4 bis 37 °C |
Ohne Deckel | |
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme | |
96 | |
Unsteril | |
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA) | |
25/Packung | |
39 °F bis 99 °F |