Learn More
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Die Behandlung mit einer speziellen geschützten Corning Technologie gewährleistet eine nicht ionische hydrophile Oberfläche (ähnlich wie Polyethylenoxid), die molekulare Interaktionen verhindert. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten mit nicht bindender Oberfläche (NBS™) eignen sich optimal zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays.
Marke:  Corning™ 3600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409331
  • 1300.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme
360 μl
75 bis 200 μl
Nicht-bindend
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA)
25/Packung
39 °F bis 99 °F
Weiß
Ohne Deckel
Weiß
Polystyrol
96
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
100/Karton
100/Karton
4 bis 37 °C
Dokumentation
Product Information
Flyers
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten > Weiß; Standard; Nein; NBS; Flach