Learn More
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Die Behandlung mit einer speziellen geschützten Corning Technologie gewährleistet eine nicht ionische hydrophile Oberfläche (ähnlich wie Polyethylenoxid), die molekulare Interaktionen verhindert. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten mit nicht bindender Oberfläche (NBS™) eignen sich optimal zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays.
Marke:  Corning™ 3650
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10276091
  • 1140.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimal für homogene Assays wie den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA) und Fluoreszenz-Assays
  • Die modifizierte nichtionische hydrophile Polymeroberfläche minimiert biologische Wechselwirkungen innerhalb der Wells, was die Bildung spezifischer Bindungen verringert und Reagenzkosten einspart
  • Die Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren an Polymere wird deutlich verringert, die Enzymaktivität bleibt erhalten und die Adhäsion einer Reihe von Zelllinien wird gehemmt
  • Geeignet für wässrige EtOH-haltige Lösungen
  • Verwendbar bei Temperaturen von 4 bis 37 °C (39 bis 99 °F)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Mikrotiterplattenlesern, Liquid-Handling- und automatischen Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Schwarz
Polystyrol
96
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
100/Karton
100/Karton
4 bis 37 °C
Ohne Deckel
4 Innenpackungen mit je 25 Stück
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme
360 μl
75 bis 200 μl
Nicht-bindend
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA)
25/Packung
39 °F bis 99 °F
Schwarz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten > Farbe: Schwarz; flacher Boden; Arbeitsvolumen: 75 bis 200 ml