Learn More
Corning™ Mit ultraniedriger Anhaftung behandelte sphäroidische 384-Well-Mikrotiterplatte
GREENER_CHOICE
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril
Marke:  Corning™ 4516
Artikelnummer. 15354077
  • 298.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht-zytotoxische, biologisch inerte und Abbau-resistente Oberfläche
  • Schwarzwandige Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz, minimale Lichtstreuung und reduzierten Crosstalk
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Kann für Messinstrumente oben und unten eingesetzt werden
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 20 bis 80 μl
  • Gesamt-Well-Volumen: 90 μ l
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Die neuartige Well-Geometrie unterstützt die Bildung von Sphäroiden in der Well-Mitte
  • Optisch klarer, runder Boden, mit schwarzem, undurchsichtigem Mikrotiterplatten-Gehäuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,06 cm2
5/Pckg.
Sphäroidische Mikrotiterplatte
384
Steril
90 μl
Verschluss
1/Packung
Mit Deckel
16 x 24
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Polystyrol
20 bis 80 μl
Extrem geringe Bindung
Runder Boden (U-Well)
5/Karton
Name des Produkts
Corning™ Mit ultraniedriger Anhaftung behandelte sphäroidische 384-Well-Mikrotiterplatte > Sphäroidische 384-Well-Mikrotiterplatte mit Deckel; steril;1/Packung