Learn More
Sonics Materials ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR 750W μP
Die 750 Watt-Ultraschallprozessoren sind für kleine und mittlere Volumina bestimmt und eignen sich ideal für die sichere Verarbeitung einer breiten Palette von organischen und anorganischen Materialien von 250 Mikroliter bis zu 1 Liter.
Marke:  Sonics Materials VCX-750-220
Artikelnummer. 11763619
  • 5405.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ultraschallprozessoren für Anwendungen mit kleinem und mittlerem Volumen
  • 500 und 750 Watt-Ultraschallprozessoren für die sichere Verarbeitung einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, von 250 Mikrolitern bis zu 1 Litern
  • Zu den typischen Anwendungen gehören: Nanotechnologie (Herstellung von Nanomaterialien und Graphen-Dispersionen), Zelllyse, Probenvorbereitung, Homogenisierung, ChIP-Assay, Emulgierung, Disaggregation und Deagglomeration sowie Anwendungen im Bereich der sonochemischen Flüssigkeitsverarbeitung
  • Energieüberwachung, digitales Wattmeter, mikroprozessorgesteuert und programmierbar
  • 10 Stunden-Zeitschaltuhr
Spezifikation
Spezifikation
750 W
Anwendungen mit kleinen und mittleren Volumina
10 Stunden-Zeitschaltuhr
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sonics Materials ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR 750W μP > VCX 750 Ultraschall-Mikroprozessor; Wattleistung: 750 W