Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™
Umwandlung von Leitungswasser sowohl zu Typ 1 Wasser gemäß ASTM mit dem kompakten, All-in-One Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem.
Marke: Thermo Scientific™ 50129887
5929.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem kompakten Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem können Sie aus Leitungswasser sowohl Typ 1 Wasser gemäß ASTM als auch Typ 2 Wasser herstellen – alles in einem Gerät.. Das Komplettsystem erzeugt 3 bzw. 6 Liter Reinstwasser pro Stunde. Das Smart2Pure 3 und 6 verfügt über einen integrierten 6 l-Tank zum Speichern von Typ 2 Wasser. Beim Smart2Pure 12 können Sie ganz nach Ihren individuellen Kapazitätsanforderungen zwischen einem 30- oder 60 l-Tank wählen. Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit für einen kontrollierten Fluss und neigbares Display für optimale Ablesbarkeit. Das System kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden.
Auf Dauer wirtschaftlich:
- Die Wasseraufbereitung erfolgt durch austauschbare Kartuschen mit Aquastop Schnellkupplung für einen schnellen Wechsel.
- Modul 1 bietet eine Kombination aus Vorbehandlung und Umkehrosmose-Membran
- Modul 2 umfasst eine Reinstwasserkartusche, die ein hochwertiges, ultrareines Harz für eine konsistente Reinheit und eine lange Kartuschenlebensdauer enthält.
Leicht zu bedienen:
- Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit gewährleistet einen kontrollierten Fluss.
- Neigbares Display für optimale Ablesbarkeit.
- Für eine Reinstwasserqualität ganz nach Bedarf sind optionale UV-Lampen und Ultrafilter erhältlich.
Intelligenter integrierter 6 l-Tank für Smart2Pure 3 und 6:
- Aus pigmentfreiem Material
- Auslass am konischen Boden ermöglicht eine komplette Entleerung sowie effiziente Reinigung und Desinfektion.
Smart2Pure 12 bietet Reservoiroptionen (30 l oder 60 l):
- Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung per Hand.
- Ein steriler Belüftungsfilter/Tanküberlaufauslass schützt vor Kontamination durch Mikroorganismen.
- Ein optionaler CO2 -Absorber verhindert zu hohe TOC-Werte durch den Einzug von CO2.
- Der Polyethylen-Tank ist lichtundurchlässig.
- Die Umwälzpumpe schützt bei Stillstand das Reinwasser vor Bakterienbefall und sorgt für niedrige Leitfähigkeitswerte.
- Optionale platzsparende Wandmontage.
- Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung sowie eine effiziente Reinigung und Desinfektion.
Optionaler Hand-Dispenser:
- Höhere Flexibilität durch einen zusätzlichen Hand-Dispenser mit 3 m-Zuleitung (Artikelnr. 50138221)
Spezifikation
99 % | |
<0,01 KBE/ml | |
3/4 in. NPT | |
Konus | |
Typ 1 | |
Typ 1: 18,2 Mohm.cm bei 25 °C; Typ 2: 10 bis 15 Mohm.cm bei 25 °C | |
1 bis 5 ppb | |
1 bis 6 bar | |
Smart2Pure 6 UV/UF | |
< 1 | |
0,06 kW | |
305 mm | |
400 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Typ 1: 0.055 µS/cm; Typ 2: 0.067 bis 0.1 µS/cm | |
0,005 EU/ml | |
No | |
0,6 l/min | |
No | |
Nein | |
Wasseraufbereitungssystem | |
Interner 6 l-Tank mit Belüftungsfilter, RO-/Vorbehandlungskartusche, Reinstwasserkartusche, steriler 0,2 μm-Filter, Druckregler, UV-Lampe und UF-Filter. | |
1 bis 6 bar | |
6 l/h bei 10 °C | |
6 l/h | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24237Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 36% -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.