Learn More
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
Erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis
Marke: Corning™ 3574BC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für homogene Assays wie z.B. Fluoreszenz-Polarisations und Szintillations-Proximitäts-Assays
- Die modifizierte Polymeroberfläche ist nichtionisch hydrophil und minimiert die Bio-Interaktion in den Wells, um unspezifische Bindungs- und Reagenzienkosten zu reduzieren
- Reduziert deutlich die Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren an Polymere, erhält die Enzymaktivität und hemmt die Adhäsion einer Reihe von Zelllinien. Stabil gegenüber EtOH-haltigen wässrigen Lösungen
- Zur Verwendung bei Temperaturen von 4 bis 37 °C (39 bis 99 °F)
- Wells mit flachen Böden
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Plattenlesegeräten, Liquid-Handling- und Robotersystemen
Generische barkodierte Platten
- Das Barcode 128-Format gewährleistet Kompatibilität mit den meisten Barcode-Scanning- und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells leicht zu erkennen
- Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Nicht-bindend | |
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA) | |
10 St./Packung | |
39 °F bis 99 °F | |
Weiß |
Standard | |
16 x 24 | |
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme | |
384 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
50/Karton | |
4 °C bis 37 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten > Weiß; mit generischem Barcode
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur