Learn More
JULABO™ CORIO™ CP-BC26 Heizthermostat
Der Corio™ Zirkulator kann mit einem optionalen Pumpensatz für die Temperaturregelung externer Anwendungen ausgestattet werden.
Marke:  JULABO™ 9013526
Artikelnummer. 16459339
  • 3760.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Modelle für interne und externe Anwendungen
  • Helles, weißes, gut ablesbares Display
  • Sehr leise
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Hochwertige Badetanks aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
  • Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
  • Integrierte Kühlschlange für Gegenkühlung
  • Präzise Temperaturregelung
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40 °C
19 bis 26 l
20 bis 200°C
Ja
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschluss: M16x1 Außengewinde)
±0,02 °C
Ja
26 x 35 x 20 cm
19 kg
PID1
8 bis 27 l/min
LED
2 kW
0,1 bis 0,7 bar
Ja
Max. 50 cST
62 x 39 x 48 cm
Name des Produkts
JULABO™ CORIO™ CP-BC26 Heizthermostat > Fassungsvermögen: 19 bis 26 l