Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin-Kits
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Strepavidin-Immunocaptures und Trypsin-Proteinverdauungen für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Marke:  Thermo Scientific™ 60110-104
1234.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15678683
  • 1300.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Streptavidin
Trypsin
Peptidquantifizierung
Kombination von Immunoabscheidung + Proteinverdau in einem einzigen Bead
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
SMART Digest Harz, magnetisch
SMART Digest
Magnetisches SMART Digest Harz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin-Kits >