Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde, Glas, braun, 1,5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
32.92 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND9
- 9 mm
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde, Glas, braun, 1,5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Gepatcht, geschlitzt, 1.0 mm dick, 55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur