Learn More
Kupfersulphat-Pufferlösung, pH-Wert4 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™ Artikelnummer.: 12980674
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Kupfersulphat-Pufferlösung, pH-Wert4 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12980674 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12980674
Marke: Fisher Chemical SOL 034 1L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gepufferte Kupfersulfatlösung
pH 4
Menge 1000 ml
Güte Eu. Ph. Referenz
Verpackung Flasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffered copper sulphate solution - pH 4.0 European Pharmacopoeia Ref: 4001000 (SOL 034)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfersulphat-Pufferlösung, pH-Wert4 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™ >