Learn More
Dithiothreitol (Kristalle oder Pulver weiß/Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dithiothreitol, >–99 %, C4H10O2S2, CAS-Nummer-3483-12-3, 1,4-Dithio-dl-threitol, 1,4-Dithiothreitol, 2s,3s-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, d-1,4-Dithiothreitol, d-dtt, Dithiothreitol, DL-1,4-Dithiothreitol, DL-Dithiothreitol, DTT, Threo-1,4-Dimercapto-2,3-Butanediol, 5 g, 0,04 AU max., >–99 %
Dithiothreitol wird zur Reduktion von Disulfid-Bindungen in Proteinen und Peptiden verwendet und in niedrigen Konzentrationen als Enzymstabilisator während der Proteinaufreinigung und enzymatischen Reaktionen hinzugefügt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dithiothreitol |
Extinktion | 0.04 AU max. |
Schmelzpunkt | 38 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 5,1 |
Siedepunkt | 125°C |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Prozentgehaltsbereich | ≥99 % |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-1,4-Dithiothreitol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dithiothreitol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dithiothreitol (Kristalle oder Pulver weiß/Elektrophorese), Fisher BioReagents™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur