Learn More
Kupferpulver, -150 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341218
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferpulver, -150 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341218
2 kg
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11341218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010160.A3
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Scheinbare Dichte 2.6 bis 2.8 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Prozentgehaltsbereich 99.5%, metal basis
Menge 2 kg
Netzgröße -150 Mesh
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ07H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09
ChargennummerN10I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
ChargennummerK16R009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
ChargennummerD18Y016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
ChargennummerW17H044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010160.A3,010185.18,010160.36,010160.22,010160.09
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupferpulver, -150 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >