Learn More
Kupfer, 99 %, Pulver, max. 106 μm (-140 Mesh), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10155113
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer, 99 %, Pulver, max. 106 μm (-140 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155113
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10155113
Marke: Thermo Scientific Acros 196570025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 1083.0°C
Siedepunkt 2580.0°C
Dichte 8.92
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel Cu
Menge 2.5 kg
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Merck Index 15, 2504
Formelmasse 63.54
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße 25 micron (average), 106 micron (maximum)
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number196570250,196575000,196570025
ChargennummerA0458606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number196570250,196575000,196570025
ChargennummerA0442028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2023 Catalog Number196570250,196575000,196570025
ChargennummerA0450741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number196570250,196575000,196570025
ChargennummerA0398753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number196570250,196575000,196570025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper
Name des Produkts
Kupfer, 99 %, Pulver, max. 106 μm (-140 Mesh), Thermo Scientific Chemicals >