Learn More
Kupferfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375809
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375809
50 x 250 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
50 x 1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11375809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010954.GB
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 2.2 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Dichte 8.94g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Menge 50 x 250 mm
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU20E046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number010954.GB,010954.HC,010954.FI
ChargennummerW08D001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number010954.GB,010954.HC,010954.FI
ChargennummerP28I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number010954.GB,010954.HC,010954.FI
ChargennummerP28I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number010954.GB,010954.HC,010954.FI
ChargennummerP28I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number010954.GB,010954.HC,010954.FI
Name des Produkts
Kupferfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >