Learn More
Kupferfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341508
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341508
50 x 1000 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
50 x 1000 mm
Artikelnummer. 11341508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010954.HC
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 2.2 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Menge 50 x 1000 mm
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Name des Produkts
Kupferfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >