Learn More
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345689
50 x 250 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 250 mm
Reinheit (%) ≥99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.8g/50x50mm
Form Folie
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >