Learn More
Corning™ XT Starter eisfreie Kühler
BIOPHARMA
Tischkühlsysteme mit Probenkühlung oder -einfrieren ohne Eis, Strom oder Batterien.
71.10 CHF - 652.53 CHF
Spezifikation
Typ Eisfreier Kühler
Farbe Violett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung oder Gefrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien
Menge 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15582781
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
432014
XT-Halter und XT-Kühlkern
229.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15592781
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
432015
Nur XT-Starterhalter
71.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15522791
Unterlagen ansehen
Corning™
432017
One XT holder base, one XT Cooling Core and a CoolRack M-PCR module Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Kühler mit offener Plattform bietet Platz für die meisten Corning CoolRack™ und Corning CoolSink™ Module
  • Das niedrige Profil und die kleine Standfläche machen ihn ideal für den Einsatz in einer Sicherheitswerkbank
  • Kühlt Proben (0.5°C bis 4.0°C) für bis zu vier Stunden
  • Die Temperaturanzeige von 1°C bis 8°C ermöglicht eine visuelle Überprüfung der richtigen Temperatur.
  • Das System kann auch mit Trockeneis als kompakter, tragbarer Arbeitsplatz zum Schockgefrieren von Bakterien, Viren oder Proteinen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Eisfreier Kühler
Violett
Kühlung oder Gefrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien
1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ XT Starter eisfreie Kühler