Learn More
Corning™ XT Starter eisfreie Kühler
Tischkühlsysteme mit Probenkühlung oder -einfrieren ohne Eis, Strom oder Batterien.
Marke: Corning™ 432014
217.55 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Kühler mit offener Plattform bietet Platz für die meisten Corning CoolRack™ und Corning CoolSink™ Module
- Das niedrige Profil und die kleine Standfläche machen ihn ideal für den Einsatz in einer Sicherheitswerkbank
- Kühlt Proben (0.5°C bis 4.0°C) für bis zu vier Stunden
- Die Temperaturanzeige von 1°C bis 8°C ermöglicht eine visuelle Überprüfung der richtigen Temperatur.
- Das System kann auch mit Trockeneis als kompakter, tragbarer Arbeitsplatz zum Schockgefrieren von Bakterien, Viren oder Proteinen verwendet werden
Spezifikation
CoolRack und CoolSink Module | |
Violett | |
1/Karton | |
XT-Halter und XT-Kühlkern | |
16,2 x 12,1 x 6 cm |
Eisfreier Kühler | |
1/Packung | |
Kühlung oder Gefrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien | |
1 |