Learn More
Corning™ XT Starter eisfreie Kühler
Tischkühlsysteme mit Probenkühlung oder -einfrieren ohne Eis, Strom oder Batterien.
Marke: Corning™ 432017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Kühler mit offener Plattform bietet Platz für die meisten Corning CoolRack™ und Corning CoolSink™ Module
- Das niedrige Profil und die kleine Standfläche machen ihn ideal für den Einsatz in einer Sicherheitswerkbank
- Kühlt Proben (0.5°C bis 4.0°C) für bis zu vier Stunden
- Die Temperaturanzeige von 1°C bis 8°C ermöglicht eine visuelle Überprüfung der richtigen Temperatur.
- Das System kann auch mit Trockeneis als kompakter, tragbarer Arbeitsplatz zum Schockgefrieren von Bakterien, Viren oder Proteinen verwendet werden
Spezifikation
12 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes and 6 rows of PCR stripwells | |
Purple | |
One XT holder base, one XT Cooling Core and a CoolRack M-PCR module | |
16.2 x 12.0 x 8.2 cm |
Eisfreier Kühler | |
Kühlung oder Gefrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ XT Starter eisfreie Kühler > XT Starter and CoolRack XT M-PCR
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur