Learn More
Buerkle™ Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95
Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95 mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.
76.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Produkttyp | Steuerdichtung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Form | Quadratisch |
Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15321306
|
Buerkle™
5303-2021 |
blau |
76.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15346287
|
Buerkle™
5303-2022 |
Grün |
76.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15356287
|
Buerkle™
5303-2023 |
Schwarz |
76.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir close-it food & pharma, ein Verschluss-Siegel mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff, entwickelt. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.
Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien. close-it food & pharma hat wie das Original eine Sperrschicht aus Aluminiumfolie. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut – kurz, überall in den Anwendungen, in denen es auf besondere Reinheit ankommt.
- Gemäß FDA-Richtlinie
- Speziell für den Pharma- und Lebensmittelbereich geeignet
Spezifikation
FDA | |
Lebensmittel | |
95 x 95 mm |
Steuerdichtung | |
Quadratisch | |
0,8965 kg |