Learn More
Buerkle™ Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95
Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95 mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.
Marke: Buerkle™ 5303-2023
72.72 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir close-it food & pharma, ein Verschluss-Siegel mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff, entwickelt. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.
Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien. close-it food & pharma hat wie das Original eine Sperrschicht aus Aluminiumfolie. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut – kurz, überall in den Anwendungen, in denen es auf besondere Reinheit ankommt.
- Gemäß FDA-Richtlinie
- Speziell für den Pharma- und Lebensmittelbereich geeignet
Spezifikation
FDA | |
Steuerdichtung | |
Quadratisch | |
0,8965 kg |
Schwarz | |
Lebensmittel | |
95 x 95 mm |
Videos
-
Buerkle Control seal close-it