Learn More
Standard gemäß CRDL (Contract Required Detection Limits, vertraglich festgelegte Nachweisgrenzen), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035420.AE
303.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard | |
100 mL | |
UN3264 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid | |
MFCD00146530 | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1487091 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 035420.AE |
E06M22 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 035420.AE |
11-11190E | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 035420.AE |
01-1010224U | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 035420.AE |
84-086148J | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 035420.AE |