Learn More
Standard gemäß CRDL (Contract Required Detection Limits, vertraglich festgelegte Nachweisgrenzen), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
304.60 CHF - 671.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00146530 |
UN-Nummer | UN3264 |
Physikalische Form | Flüssig |
Güte | Specpure™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AE |
100 mL |
304.60 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11425010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard | |
UN3264 | |
Specpure™ |
MFCD00146530 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen