Learn More
Bollé Safety Contour™ Sicherheitsbrillen
Filtert 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht und 100 % UVB/UVA. Bollé Safety; Contour™ Schutzbrillen zeichnen sich durch ihren Komfort-Nasensteg aus.
11.60 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Europäische Norm |
---|---|
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Anzahl pro Packung | 1 pro Stück |
Lens Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | LensType | UV-Schutz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | LensType | UV-Schutz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795677
|
Bollé Safety
CONTESP |
Ja |
14.04 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15511956
|
Bollé Safety
CONTESP |
Ja |
194.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11775677
|
Bollé Safety
CONTPSI |
Ja |
11.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15501956
|
Bollé Safety
CONTPSI |
Ja |
174.72 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Erhältlich mit klarem Polycarbonatglas mit beschlagfreier und kratzfester Beschichtung oder mit farbigem ESP-Polycarbonatglas mit kratzfester Beschichtung
- ESP-Filterbeschichtung 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht 100 % UVB/UVA (UV-Strahlung im Sonnenlicht).
- Mit Komfort-Nasensteg und -Bügeln aus TPE
Spezifikation
Europäische Norm | |
Schutzbrillen | |
Polycarbonat | |
Ja |
Durchsichtig | |
1 pro Stück | |
Polycarbonat |