Learn More
Bollé Safety Contour™ Sicherheitsbrillen
Filtert 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht und 100 % UVB/UVA. Bollé Safety; Contour™ Schutzbrillen zeichnen sich durch ihren Komfort-Nasensteg aus.
Marke:  Bollé Safety CONTPSI
7.85 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24152" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11775677
  • 11.60 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit einer durchsichtigen Polycarbonat-Glas mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung oder einem getönten ESP-Polycarbonat-Glas mit Antikratz-Beschichtung
  • ESP-Beschichtungsfilter 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht und 100 % UVB/UVA (UV-Sonnenlicht).
  • Mit Komfort-Nasensteg und -Bügeln aus TPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Europäische Norm
Durchsichtig
1 pro Stück
Polycarbonat
Beschlagfrei, Kratzfest
Schutzbrillen
Polycarbonat
Ja
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Ihre Augen verdienen den besten Schutz.
    Aktionscode: 24152
    Gültig bis zum2025-07-04
    Neues Angebot
    Jetzt kaufen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Contour™ Sicherheitsbrillen > Linsenbeschichtung: Kratzschutz und Beschlagschutz