Learn More
Bollé Safety Contour™ Sicherheitsbrillen
Filtert 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht und 100 % UVB/UVA. Bollé Safety; Contour™ Schutzbrillen zeichnen sich durch ihren Komfort-Nasensteg aus.
Marke:  Bollé Safety CONTESP
144.39 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15511956
  • 194.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich mit einer durchsichtigen Polycarbonat-Glas mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung oder einem getönten ESP-Polycarbonat-Glas mit Antikratz-Beschichtung
  • ESP-Beschichtungsfilter 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht und 100 % UVB/UVA (UV-Sonnenlicht).
  • Mit Komfort-Nasensteg und -Bügeln aus TPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Europäische Norm
Durchsichtig
1 pro Stück
Polycarbonat
Kratzfest
Schutzbrillen
Polycarbonat