Learn More
VITLAB™ Kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette
Gewährleisten Sie eine präzise und kontinuierliche Titration. Die VITLAB™ kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette verfügt über ein digitales Bedienfeld mit Handrädern zur einfachen Steuerung der Titrationsgeschwindigkeit und Kalibrierung. Einstellbare Komponenten und eine Doppelkolbenpumpe sorgen für präzise Ergebnisse und einen sicheren Betrieb. Erhältlich in zwei Volumenraten.
843.15 CHF - 969.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±0.2 % bei 50 ml |
---|---|
Graduierungen | 0.01 ml (bis zu 99.99 ml), 0.1 ml (100.0 bis 999.9 ml) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontinuierliche Titration verschiedener Medien zur chemischen volumetrischen Analyse |
Enthält | Mit Anschlussgewinde GL 45 und GL 32, GL 38 und PP-Gewindeadaptern der Größe S*40, Teleskop-Füllschlauch (200 – 350 mm), Teleskop-Entleerungsschlauch (140 – 220 mm), zwei 1.5 V-Mikrobatterien, Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat |
Präzision | CV: 0.1 % bei 50 ml |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10100122
|
VITLAB™
1620507 |
5 ml |
843.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10048671
|
VITLAB™
1620506 |
2.5 ml pro Drehung des Rads |
969.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die chemische Volumenanalyse mit geringsten Flüssigkeitsvolumina erfordert eine erhebliche Konzentration. Die VITLAB™ kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette ermöglicht eine kontinuierliche Titration bis zu einer Konzentration von 1 mol/l, was zu schnellen, bequemen und präzisen Ergebnissen führt.Das digitale Display vereinfacht die Bedienung
- Das abgewinkelte Display zeigt das Titrationsvolumen in großen, leicht ablesbaren Zahlen an
- Anwenderfreundliche, mittelspezifische Kalibrierung über die Tastaturtasten
- Präzise Kontrolle der Titrationsgeschwindigkeit durch Drehen zweier großer, griffiger Handräder
- Enthält außerdem Akku-, Pause- und Modusanzeigen sowie Funktionstasten/-schalter
- Die patentierte Doppelkolbenpumpe versorgt die Titration auf kontinuierliche, impulsfreie Weise
- Das Teleskop-Entladerohr kann für die Verwendung mit kurzen oder hohen Flaschen angepasst werden (Höhe und Länge)
- Zur optimalen Ausrichtung des Etiketts lässt sich die Flasche frei um 360°drehen
- Einstellbar für verschiedene Flaschengrößen mit entsprechendem Gewindeadapter
- Lange Lebensdauer mit zwei einfach auszutauschenden 1.5-V-Mikrobatterien
- Das innovative Umwälzventil verhindert den Verlust von Reagenzien und reduziert Spritzer
- Das kompakte Design mit niedrigem Schwerpunkt verringert das Risiko des Umkippens, insbesondere bei kleineren Flaschen
- Erfüllt alle Anforderungen für die Überwachung von Prüfgeräten ohne Geräteausfall
- Die Fehlermargen entsprechen der Norm DIN EN ISO 8655-3, auch für Teilvolumen
Spezifikation
±0.2 % bei 50 ml | |
Kontinuierliche Titration verschiedener Medien zur chemischen volumetrischen Analyse | |
CV: 0.1 % bei 50 ml | |
DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3 |
0.01 ml (bis zu 99.99 ml), 0.1 ml (100.0 bis 999.9 ml) | |
Mit Anschlussgewinde GL 45 und GL 32, GL 38 und PP-Gewindeadaptern der Größe S*40, Teleskop-Füllschlauch (200 – 350 mm), Teleskop-Entleerungsschlauch (140 – 220 mm), zwei 1.5 V-Mikrobatterien, Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat | |
Continuous Bürette |