Learn More
Contec™ Sterile Moppköpfe des VertiKlean™ Wandreinigungssystems
Zur Verwendung mit dem VertiKlean™ Wandreinigungssystem, das für die Reinigung vertikaler Oberflächen entwickelt wurde. Die sterilen Moppköpfe und -abdeckungen des VertiKlean™ Wandreinigungssystems bestehen aus laminiertem Polyestergewebe sowie stark adsorbierendem Polyesterschaum für ausgezeichnete Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine strukturierte Optionist verfügbar.
672.00 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Moppkopf |
---|---|
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und zum feuchten Reinigen von Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen |
Produktcode | Marke | Größe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15964970
![]() ![]() |
Contec™
MVK-MOPIR |
Mittel | 12 in. Medium Frame |
769.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16615524
![]() ![]() |
Contec™
LVK-MOPIR |
Groß | 14 Zoll großer Rahmen |
672.00 CHF
32 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Leicht, Polyester, Einweg
- Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
- Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
- Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
- Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
- Keine Zellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Bestellinformation
Aluminiumhandgriff mit Mopprahmen ist separat erhältlich (Kat. Nr. 19-038-555).
Spezifikation
Moppkopf | |
Autoklavierbar | |
Zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und zum feuchten Reinigen von Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen |
Steril | |
Wiederverwendbar | |
Polyesterschaum |