Learn More
Contec™ Sterile Moppköpfe des VertiKlean™ Wandreinigungssystems
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Use with VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile Mop Heads and Covers are comprised of laminated polyester fabric and high sorbency polyester foam for excellent cleaning capacity and abrasion resistance. A textured option for applications that require improved particle removal is available.
Marke:  Contec™ LVK-MOPIR
478.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16615524
  • 672.00 CHF / 32 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht, Polyester, Einweg
  • Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
  • Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
  • Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
  • Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
  • Keine Zellulose;  kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Bestellinformation
Aluminiumgriff mit Moppgestell, separat erhältlich (Kat.Nr. 19-038-555).
Spezifikation
Spezifikation
Moppkopf
Steril
Groß
14 Zoll großer Rahmen
No
White
Autoklavierbar
Reusable
Zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und zum feuchten Reinigen von Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen
Gestricktes Polyestergewebe, Polyesterschaum, Polyesterschaum